Learn More
6-Methoxy-1-tetralone, TRC
Specifica
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | 6-Methoxy-1-tetralone |
| CAS | 1078-19-9 |
| Formula molecolare | C11H12O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-naphthalenone, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-Methoxy-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalene-1(2H)-one, 6-Methoxy-α-tetralone, NSC 41700 |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=O)CCCc2c1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.21 |
| Peso formulazione | 176.0837 |
Título del producto