Learn More
6-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline |
| CAS | 4053-50-3 |
| Formula molecolare | C13 H17 N O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 1,2-Dihydro-6-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-6-methoxy-1,2-dihydroquinoline, Methoxyquin, Nonflex AW-R |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-6-5-10(15-4)7-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1 |
| IUPAC Name | 6-methoxy-2,2,4-trimethyl-1H-quinoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.28 |
| Peso formulazione | 203.131 |