Learn More
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone, 98+%
Codice prodotto. 11307415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307415 250 mg 250mg
11397405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307415 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05349.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 532-91-2 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-91-2
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.148
Numero MDL MFCD00051726
InChI Key MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 10772
IUPAC Name 6-methoxy-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Punto di fusione 152°C to 156°C
Quantità 250 mg
Beilstein 141041
Peso formulazione 165.15
Percent Purity ≥98%