Learn More
6'-Methoxy-2'-acetonaphthone (Naproxen Impurity L), TRC
Codice prodotto. 30133889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133889 10 g 10g
17972075 1 g 1g
17940825 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133889 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26080510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3900-45-6
Formula molecolare C13 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 200.233
Sinonimo 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Naproxen Imp. L (EP), Acetylnerolin
IUPAC Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylnerolin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
Peso formulazione 200.084
Percent Purity >95%