Learn More
6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30473887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473887 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2647605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
CAS 3453-33-6
Formula molecolare C12H10O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 62
InChI Formula InChI=1S/C12H10O2/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2cc(C=O)ccc2c1
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Peso formulazione 186.0681