Learn More
6-Methoxy-2-naphthoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448846 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16448846 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2121
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 6-Methoxy-2-naphthoic acid is an NMDA receptor modulator extracted from patent WO 2012019106 A2.
6-Methoxy-2-naphthoic acid is an NMDA receptor modulator extracted from patent WO 2012019106 A2.
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-2-naphthoic acid
CAS 2471-70-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H10O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Naproxen impurity O
Informazioni di solubilità DMSO : 60 mg/mL (296.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)O
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only