Learn More
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10210100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10210100 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10210100 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00154DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
CAS 745783-88-4
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H10O3
Numero MDL MFCD08533285
Quantità 5 g
Sinonimo 6-methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-2-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-2-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-naphthaleneacetaldehyde,6-methoxy-a-oxo-, hydrate 1:1, 2-2-methoxynaphthalen-6-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate
InChI Key BAVQWNGBJSPFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)C(=O)C=O
IUPAC Name 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-2-oxoacetaldehyde;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 214.22
PubChem CID 45074957
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 97%