Learn More
6-Methoxy-2-tetralone, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758332
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
2472-22-2
C11H12O2
176.22
MFCD00001729
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
75582
6-methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
2472-22-2
C11H12O2
176.22
MFCD00001729
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
75582
6-methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-2-tetralone
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C to 35°C
Colore Beige-Yellow to Orange
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid