Learn More
6-Methoxy-2-tetralone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11363136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363136 250 mg 250mg
11353136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363136 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11007.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2472-22-2
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.215
Numero MDL MFCD00001729
InChI Key RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
PubChem CID 75582
IUPAC Name 6-methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
SMILES COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-2-tetralone
Punto di fusione ∼35°C
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.561
Quantità 250 mg
Beilstein 513418
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche