Learn More
6-Methoxy-4-pyrimidinamine, TRC
Codice prodotto. 30481550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481550 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481550 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2716402G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
CAS 696-45-7
Formula molecolare C5H7N3O
Quantità 2 g
Sinonimo 4-Amino-6-methoxy-pyrimidine,, 4-Amino-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-aminopyrimidine, 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
InChI Formula InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
SMILES COc1cc(N)ncn1
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Peso formulazione 125.0589