Learn More
6-Methoxy-8-nitroquinoline, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10173780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10173780 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10173780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 195600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-8-nitroquinoline
Nota nome 99%
CAS 85-81-4
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 158°C to 162°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H8N2O3
Numero MDL MFCD00006802
Quantità 1 g
Beilstein 21, II, 54
Sinonimo quinoline, 6-methoxy-8-nitro, 6-methoxy-8-nitro-quinoline, 8-nitro-6-methoxyquinoline, methyl 8-nitro-6-quinolyl ether, unii-ats412o1xo, ats412o1xo, pubchem9433, acmc-209q7l, 5-21-03-00248 beilstein handbook reference, ksc655o7n
InChI Key MIMUSZHMZBJBPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C2C(=C1)C=CC=N2)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 6-methoxy-8-nitroquinoline
Molecular Weight (g/mol) 204.18
PubChem CID 6822
Peso formulazione 204.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder