Learn More
6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30481269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481269 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481269 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26280010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid
CAS 16732-73-3
Formula molecolare C10H9NO3
Quantità 10 g
Sinonimo 6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic Acid, 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid, NSC 27988
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-7-3-2-6-4-9(10(12)13)11-8(6)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc2cc([nH]c2c1)C(=O)O
IUPAC Name 6-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.18
Peso formulazione 191.0582