Learn More
6-Methoxyindole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10487592 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10487592 500 mg Glass Bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10487592 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368145000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxyindole
Nota nome 98%
CAS 3189-13-7
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90.0°C to 94.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C9H9NO
Numero MDL MFCD00022780
Quantità 500 mg
Beilstein 21, 22
Sinonimo 6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
InChI Key QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C2C=CNC2=C1
IUPAC Name 6-methoxy-1H-indole
Molecular Weight (g/mol) 147.18
PubChem CID 76659
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Shiny Crystals