Learn More
6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene), Mikromol™
Codice prodotto. 17992756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992756 100 mg 100mg
17922156 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17992756 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0152.15
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
CAS 2471-70-7
Nomi componenti o analita 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H10 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Naproxen Imp. O (EP), Naproxen USP Related Compound A, Naproxen USP RC A, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene, Naproxen Related Compound A, Naproxen Impurity O
InChI Formula InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O
IUPAC Name 6-methoxynaphthalene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Quantità 100 mg
Peso formulazione 202.063 g/mol