Learn More
6-Methoxynicotinonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10477442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10477442 1 g 1g
10397204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10477442 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB04785DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 15871-85-9
Formula molecolare C7H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 134.138
Numero MDL MFCD00084981
InChI Key DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methoxynicotinonitrile, 2-methoxypyridine-5-carbonitrile, 6-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy-5-cyanopyridine, 5-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy, 6-metoxynicotinonitrile, pubchem15154
PubChem CID 2736776
IUPAC Name 6-methoxypyridine-3-carbonitrile
SMILES COC1=NC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxynicotinonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 134.14
Percent Purity 97%