Learn More
6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11445910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445910 1 g 1g
11455910 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445910 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26515.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 65873-72-5 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65873-72-5
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD02683446
InChI Key CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methoxynicotinaldehyde, 6-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxypyridine, 2-methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxy-pyridine, 6-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 6-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, pubchem5152
PubChem CID 3364576
IUPAC Name 6-methoxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 49°C to 52°C
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 98%