Learn More
6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10564028 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10564028 1 g Bottiglia in vetro 1g
10155857 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10564028 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429410010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 312300-42-8 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312300-42-8
Formula molecolare C6H6ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 207.63
Numero MDL MFCD06739108
InChI Key OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
PubChem CID 22344709
IUPAC Name 6-methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
SMILES COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 42.0°C to 45.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.64
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Faresætning
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.