Learn More
6-Methoxyquinoline, 98%
Codice prodotto. 10052280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052280 25 g Bottiglia in vetro 25g
13428428 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10052280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179340250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5263-87-6
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.19
Numero MDL MFCD00006800
InChI Key HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
IUPAC Name 6-methoxyquinoline
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxyquinoline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18.0°C to 20.0°C
Colore White to Cream
Densità 1.1520g/mL
Punti di ebollizione 193.0°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6170 to 1.6240
Quantità 25 g
Beilstein 21,85
Gravità specifica 1.152
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Granular Powder