Learn More
6-Methoxysalicylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10821891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10821891 10 g 10g
10250220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10821891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437670100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 3147-64-6
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
InChI Key AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
PubChem CID 591524
IUPAC Name 2-hydroxy-6-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxysalicylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 135.9°C to 136.4°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 10 g
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methoxysalicylic acid, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.