Learn More
6-Methoxysalicylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Methoxysalicylic Acid |
| CAS | 3147-64-6 |
| Formula molecolare | C8H8O4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Hydroxy-6-methoxybenzenecarboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | OC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O |
| IUPAC Name | 2-hydroxy-6-methoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.15 |
| Peso formulazione | 168.04 |