Learn More
6-Methyl-1-indanone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11348506
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11348506
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17559.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24623-20-9
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00275729
InChI Key DBOXRDYLMJMQBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methyl-1-indanone, 6-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methylindan-1-one, 6-methyl-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methyl, 2,3-dihydro-6-methylinden-1-one, pubchem8851, acmc-209gdm, 6-methyl-indane-1-one
PubChem CID 2795093
IUPAC Name 6-methyl-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES CC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl-1-indanone
Punto di fusione 57°C to 59°C
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (11 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1448005
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%