Learn More
6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10652265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10652265 50 g 50g
10537893 1 g 1g
10492483 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10652265 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB06840EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7143-82-0
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD00039720
InChI Key QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methylpyridazin-3-ol hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one hydrate, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3-one hydrate, 3-methyl-1h-pyridazin-6-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h ;-one hydrate, 6-methyl-2-hydropyridazin-3-one, hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazine-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one-water 1/1
PubChem CID 2774632
SMILES CC1=NNC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one hydrate
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 50 g
IUPAC Name 3-methyl-1H-pyridazin-6-one;hydrate
Peso formulazione 128.14
Percent Purity 90%