Learn More
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30331199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331199 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB49646050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 10176-79-1
Formula molecolare C13H11NO3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2
IUPAC Name 6-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 229.23
Peso formulazione 229.0739