Learn More
6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10791725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10791725 1 g Bottiglia in vetro 1g
10429481 5 g Bottiglia in vetro 5g
10035953 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10791725 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127570010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1122-72-1 | C7H7NO | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-72-1
Formula molecolare C7H7NO
Molecular Weight (g/mol) 121.14
Numero MDL MFCD00006291
InChI Key AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
PubChem CID 70737
IUPAC Name 6-methylpyridine-2-carbaldehyde
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 31°C to 33°C
Colore Yellow to Brown
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH(C5H3N)COH
Indice di rifrazione 1.527
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 750g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ether and acetone
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.