Learn More
6-Methyl-2-thiouracil, TRC
Codice prodotto. 30464822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464822 5 g 5g
30464534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30464822 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3313555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-04-2
Formula molecolare C5 H6 N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 142.18
Sinonimo 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-methyl-2-thioxo-, Uracil, 6-methyl-2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-methyl-6-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-6-methyl-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-6-methylpyrimidin-4-one, 2-Mercapto-6-methylpyrimidyl-4-one, 2-Thio-6-methyluracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-6-methylpyrimidine-2(1H)-thione, 4-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-2-mercaptouracil, 6-Methyl-2-thio-2,4-(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Thio-4-methyluracil, Alkiron, Antibason, Basecil, Basethyrin, MTU, Metacil, Methacil, Methiacil, Methicil, Methiocil, Methylthiouracil, Metiur, Muracil, Muracin, NSC 193526, NSC 314271, NSC 9378, Orcanon, Prostrumyl, Strumacil, Thimecil, Thiomecil, Thiomidil, Thioryl, Thiothymin, Thiothyron, Thiuryl, Thyreonorm, Thyril, Tiomeracil, Tiorale M, Tiotiron, USAF-EK 6454
IUPAC Name 6-methyl-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl-2-thiouracil
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Peso formulazione 142.0201