Learn More
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one, 97%
Codice prodotto. 11377256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377256 5 g 5g
11387256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377256 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09169.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1604-28-0 | C8H12O | 124.183 g/mol
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one is used in the preparation of (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one is used in the preparation of (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadiene.
Solubility
Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1604-28-0
Formula molecolare C8H12O
Molecular Weight (g/mol) 124.183
Numero MDL MFCD00043647
InChI Key KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Sinonimo 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
IUPAC Name (3E)-6-methylhepta-3,5-dien-2-one
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Densità 0.89
Punti di ebollizione 95°C to 96°C (20 mmHg)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.534
Quantità 5 g
Beilstein 1699937
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Peso formulazione 124.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-methyl-3,5-heptadien-2-one