Learn More
6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15522323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15522323 100 g 100g
15502323 5 g 5g
15512323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15522323 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 453211000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 1604-28-0
Formula molecolare C8H12O
Molecular Weight (g/mol) 124.18
InChI Key KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Sinonimo 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
IUPAC Name (3E)-6-methylhepta-3,5-dien-2-one
SMILES CC(=CC=CC(=O)C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one
Densità 0.8930g/mL
Punti di ebollizione 168.0°C
Punto d'infiammabilità 80°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Formula lineare (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.893
Peso formulazione 124.18
Percent Purity 96%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement