Learn More
6-Methyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Methyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinone |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11) |
| Peso formulazione | 152.095 |