Learn More
6-Methyl Imatinib, TRC
Codice prodotto. 30465635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465635 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465635 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2143402.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl Imatinib
CAS 1032314-85-4
Formula molecolare C30 H33 N7 O
Quantità 2.5 mg
Sinonimo N-[4-Methyl-3-[[4-(6-methyl-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, N-[5-[4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoylamino]-2-methylphenyl]-4-(6-methylpyridin-3-yl)-2-pyrimidineamine, N-(4-Methyl-3-((4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
InChI Formula InChI=1S/C30H33N7O/c1-21-4-11-26(18-28(21)35-30-31-13-12-27(34-30)25-8-5-22(2)32-19-25)33-29(38)24-9-6-23(7-10-24)20-37-16-14-36(3)15-17-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,33,38)(H,31,34,35)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc(C)nc5)c3)CC1
IUPAC Name N-[4-methyl-3-[[4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide
Molecular Weight (g/mol) 507.629
Peso formulazione 507.275