Learn More
6-Methyl Imatinib, TRC
Codice prodotto. 30483260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483260 25 mg 25mg
30467825 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30483260 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM21434025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl Imatinib
CAS 1032314-85-4
Formula molecolare C30 H33 N7 O
Quantità 25 mg
Sinonimo N-[4-Methyl-3-[[4-(6-methyl-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide, N-[5-[4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoylamino]-2-methylphenyl]-4-(6-methylpyridin-3-yl)-2-pyrimidineamine, N-(4-Methyl-3-((4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
InChI Formula InChI=1S/C30H33N7O/c1-21-4-11-26(18-28(21)35-30-31-13-12-27(34-30)25-8-5-22(2)32-19-25)33-29(38)24-9-6-23(7-10-24)20-37-16-14-36(3)15-17-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,33,38)(H,31,34,35)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc(C)nc5)c3)CC1
IUPAC Name N-[4-methyl-3-[[4-(6-methylpyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide
Molecular Weight (g/mol) 507.629
Peso formulazione 507.275