Learn More
6-Methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 869941-96-8 |
| Formula molecolare | C8 H7 N3 O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 6-Methyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-9-7-6(8(12)13)3-10-11(7)4-5/h2-4H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cnc2c(cnn2c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 6-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.16 |
| Peso formulazione | 177.054 |