Learn More
6-Methylchromone, 98%
Codice prodotto. 11441650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441650 5 g 5g
11431650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441650 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27002.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38445-23-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38445-23-7
Formula molecolare C10H8O2
Molecular Weight (g/mol) 160.172
Numero MDL MFCD00218598
InChI Key HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methylchromone, 6-methyl-4h-chromen-4-one, 6-methylchromone hydrate, chromone, 6-methyl, acmc-20aly0, 6-methyl-4h-chromen-4-one #, 6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-methyl
PubChem CID 594810
IUPAC Name 6-methylchromen-4-one
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)OC=CC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylchromone
Punto di fusione 88°C to 90°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 98%