Learn More
6-Methylchromone hydrate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10545833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10545833 5 g Bottiglia in vetro 5g
10281033 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10545833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 373020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 207511-19-1
Formula molecolare C10H8O2
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Numero MDL MFCD00209598
InChI Key HTXQVFXXVXOLCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methylchromone hydrate, 6-methyl-4h-chromen-4-one hydrate, 6-methylchromen-4-one hydrate, 6-methyl-4h-1-benzopyran-4-one-water 1/1
PubChem CID 16212708
SMILES CC1=CC=C2OC=CC(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylchromone hydrate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76.0°C to 78.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,5% naoh solution,,ethylacetate,alcohol
IUPAC Name 6-methylchromen-4-one;hydrate
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder