Learn More
6-Methylcoumarin, 99%
Codice prodotto. 11453977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453977 50 g 50g
11384639 100 g 100g
11463977 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19382.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92-48-8 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-48-8
Formula molecolare C10H8O2
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Numero MDL MFCD00006875
InChI Key FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methylcoumarin, 6-methylbenzopyrone, 6-methyl-2h-chromen-2-one, toncarine, 6-methyl coumarin, methyl coumarin, 6-methylcoumarinic anhydride, coumarin, 6-methyl, 6-methyl-1,2-benzopyrone, 6-methylcumarin
PubChem CID 7092
ChEBI CHEBI:563586
IUPAC Name 6-methylchromen-2-one
SMILES CC1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylcoumarin
Punto di fusione 74°C to 77°C
Punti di ebollizione 303°C (725 mmHg)
Quantità 50 g
Beilstein 4222
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 99%