Learn More
6-Methylflavone, MedChemExpress
Descrizione
6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Methylflavone |
| CAS | 29976-75-8 |
| Colore | Light Nude |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H12O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (211.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC=C(C)C=C13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.27 |
| Peso formulazione | 236.27 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only