Learn More
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10120932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10120932 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10772113 1 g Amber Glass Bottle 1g
10432474 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10120932 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00015CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 77628-51-4
Formula molecolare C7H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 182.20
Numero MDL MFCD02083132
InChI Key VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
PubChem CID 329979
IUPAC Name 6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 182.2
Percent Purity 97%