Learn More
6-Methylindole-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358466 1 g 1g
11368466 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358466 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17508.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4771-49-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4771-49-7
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.19
Numero MDL MFCD00049347
InChI Key LZERQSJGPXFAKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methylindole-3-carboxaldehyde, 6-methylindole-3-carboxyaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylindole-3-carbaldehyde, 6-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,6-methyl, pubchem7241, acmc-209ka7, ksc497o2l, 6-methylindole-3-caboxaldehyde
PubChem CID 4777902
IUPAC Name 6-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES CC1=CC=C2C(NC=C2C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylindole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 185°C to 189°C
Quantità 1 g
Beilstein 386914
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 98%