Learn More
6-Methylindole, 99%
Codice prodotto. 10366540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10366540 1 g Bottiglia in vetro 1g
10061340 250 mg Glass Bottle 250mg
10075993 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10366540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 133880010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3420-02-8 | C9H9N | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3420-02-8
Formula molecolare C9H9N
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00005682
InChI Key ONYNOPPOVKYGRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
PubChem CID 137930
SMILES CC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylindole
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 112°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6060 to 1.608
Quantità 1 g
Beilstein 20, IV, 3214
Gravità specifica 1.05
IUPAC Name tert-butyl N-phenylcarbamate
Peso formulazione 131.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.