Learn More
6-Methylnicotinamide, 98%
Codice prodotto. 11498686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498686 5 g 5g
11488686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498686 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16039.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6960-22-1 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6960-22-1
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.154
Numero MDL MFCD00006342
InChI Key IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96351
IUPAC Name 6-methylpyridine-3-carboxamide
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylnicotinamide
Punto di fusione 195°C to 199°C
Quantità 5 g
Beilstein 112050
Sinonimo 6-methylnicotinamide, 6-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 8ej, nicotinamide, 6-methyl, 3-carbamoyl-6-methylpyridine, ksc630k7f, 2-methylpyridine-5-carboxamide, 3-pyridinecarboxamide,6-methyl
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98%