Learn More
6-Methylnicotinamide, TRC
Codice prodotto. 30465492
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465492 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465492 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM323225500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylnicotinamide
CAS 6960-22-1
Formula molecolare C7 H8 N2 O
Quantità 500 mg
Sinonimo 3-Pyridinecarboxamide','6-methyl-, Nicotinamide','6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 6-Methylnicotinamide, 6-Methylnicotinic acid amide, 6-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 69797
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1ccc(cn1)C(=O)N
IUPAC Name 6-methylpyridine-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0637