Learn More
6-Methylnicotinamide, TRC
Codice prodotto. 30465213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465213 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465213 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3232251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylnicotinamide
CAS 6960-22-1
Formula molecolare C7 H8 N2 O
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Pyridinecarboxamide','6-methyl-, Nicotinamide','6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 6-Methylnicotinamide, 6-Methylnicotinic acid amide, 6-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 69797
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1ccc(cn1)C(=O)N
IUPAC Name 6-methylpyridine-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0637