Learn More
(+/-)-6-Methylnicotine, TRC
Codice prodotto. 30471596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471596 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471596 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3232555MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-6-Methylnicotine
CAS 101540-79-8
Formula molecolare C11 H16 N2
Quantità 5 mg
Sinonimo Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, rac-6-Methylnicotine, (±)-6-Methylnicotine
InChI Formula InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1
SMILES CN1CCC[C@H]1c2ccc(C)nc2
IUPAC Name 2-methyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Peso formulazione 176.1313