Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-α-Methylprednisolone
Codice prodotto. 15782977 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15782977
Marca: Thermo Scientific Chemicals 338800010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-43-2
Formula molecolare C22H30O5
Molecular Weight (g/mol) 374.48
Numero MDL MFCD00010591
InChI Key VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Sinonimo methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol
PubChem CID 6741
ChEBI CHEBI:6888
IUPAC Name (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-α-Methylprednisolone
Punto di fusione 227.0°C to 231.0°C
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,6184
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone
Peso formulazione 374.48