Learn More
6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077478
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
610768-32-6
C12H18BNO2
219.09
MFCD08669608
JEECGGXGHJUYMN-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-picoline-5-boronic acid pinacol ester, 6-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-picoline-5-boronic acid pinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-picoline-5-boronic acidpinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid pinacolate
16414272
2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
610768-32-6
C12H18BNO2
219.09
MFCD08669608
JEECGGXGHJUYMN-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-picoline-5-boronic acid pinacol ester, 6-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-picoline-5-boronic acid pinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-picoline-5-boronic acidpinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid pinacolate
16414272
2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 219.09
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.