Learn More
6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15254348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15254348 1 g 1g
15264348 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254348 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454390010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 610768-32-6 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610768-32-6
Formula molecolare C12H18BNO2
Molecular Weight (g/mol) 219.09
Numero MDL MFCD08669608
InChI Key JEECGGXGHJUYMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-picoline-5-boronic acid pinacol ester, 6-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-picoline-5-boronic acid pinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-picoline-5-boronic acidpinacolate, 2-methylpyridine-5-boronic acid pinacolate
PubChem CID 16414272
IUPAC Name 2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 219.09
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.