Learn More
6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid (6-Methylnicotinic Acid), Mikromol™
Descrizione
6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid (6-Methylnicotinic Acid)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Methylnicotinic Acid |
| CAS | 3222-47-7 |
| Nomi componenti o analita | 6-Methylnicotinic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H7 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 6-Methylpyridine-3-carboxylic Acid, 6-Methylnicotinic Acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-, Nicotinic acid, 6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methyl-5-pyridinecarboxylic acid, 2-Picoline-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-methylpyridine, 6-Methylnicotinic acid, NSC 135040, NSC 527351, Nicotinic Acid Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1ccc(cn1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 6-methylpyridine-3-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |