Learn More
6-Methylsalicylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15322042
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
567-61-3
C8H8O3
152.15
MFCD01194284
HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N
6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol
11279
CHEBI:17637
2-hydroxy-6-methylbenzoic acid
CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
567-61-3
C8H8O3
152.15
MFCD01194284
HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N
6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol
11279
CHEBI:17637
2-hydroxy-6-methylbenzoic acid
CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 6-Methylsalicylic acid
Punto di fusione 170.0°C to 175.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylsalicylic acid, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.