Learn More
6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30483864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483864 5 mg 5mg
30467432 2.5 mg 2.50mg
30468168 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30483864 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3267305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-35-7
Formula molecolare C8 H15 N O S2
Molecular Weight (g/mol) 205.34
Sinonimo Isothiocyanic Acid 6-(Methylsulfinyl)hexyl Ester, 1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, Hesperin
IUPAC Name 1-isothiocyanato-6-methylsulfinyl-hexane
SMILES CS(=O)CCCCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
Peso formulazione 205.0595