Learn More
6-(Methylthio)purine, 98%
Codice prodotto. 10328460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10328460 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10328460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226560010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-66-8 | C6H6N4S | 166.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Methylthio)purine
Nota nome 98%
CAS 50-66-8
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 219.0°C to 223.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H6N4S
Numero MDL MFCD00005576
Quantità 1 g
Sinonimo 6-methylthio purine, 6-methylmercaptopurine, 6-methylthiopurine, 1h-purine, 6-methylthio, 6-methyl mp, purine, 6-methylthio, s-methyl-6-mercaptopurine, 6-methylsulfanyl-9h-purine, unii-6v404dv25o, thiopurine s-methylether
InChI Key UIJIQXGRFSPYQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC Name 6-(methylsulfanyl)-7H-purine
Molecular Weight (g/mol) 166.20
PubChem CID 5778
ChEBI CHEBI:28279
Peso formulazione 166.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder