Learn More
6-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15493797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493797 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15493797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27873.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
CAS 321438-86-2
Formula molecolare C6H8BNO2S
Numero MDL MFCD03788238
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-methylthiopyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-ylboronic acid, 2-methylthio-5-pyridinyl-boronic acid, 2-methylthio-pyridine-5-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl boronic acid, 6-methylsulphanyl pyridine-3-boronic acid, 6-methylthio pyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methylthio pyridine-3-boronic acid, 5-borono-2-methylmercapto pyridine, 6-methylsulfanyl pyridin-3-ylboronic acid
InChI Key UXWKVPJOPVIIRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)SC)(O)O
IUPAC Name (6-methylsulfanylpyridin-3-yl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 169.005
PubChem CID 2762705
Peso formulazione 169.01
Percent Purity 95%